Learn More
2-Methyl-1- (3-morpholinopropyl)-5-Phenyl-1 H-Pyrrol-3-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10283522
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10283522 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10355302 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10283522 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SP00344DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 306936-20-9
Summenformel C19H24N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 328.412
MDL-Nummer MFCD01567236
InChI-Schlüssel OZRPKALPSGYEHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-3-morpholinopropyl-5-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2-methyl-1-3-4-morpholinyl propyl-5-phenyl, 2-methyl-1-3-morpholin-4-yl propyl-5-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2-methyl-1-3-morpholin-4-yl propyl-5-phenylpyrrole-3-carboxylic acid, 2-methyl-1-3-morpholin-4-yl prop-1-yl-5-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, maybridge1_008371, 2-methyl-1-3-morpholin-4-ylpropyl-5-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2-methyl-1-3-morpholin-4-ylpropyl-5-phenylpyrrole-3-carboxylic acid
PubChem CID 2736904
IUPAC-Name 2-Methyl-1-(3-morpholin-4-ylpropyl)-5-phenylpyrrol-3-carbonsäure
SMILES CC1=C(C=C(N1CCCN2CCOCC2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1-(3-morpholinopropyl)-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 328.41
Reinheit (%) 97%