Learn More
2-Methyl-1,3-oxazol-4-carbonsäure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10673235
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10673235 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10411504 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10215554 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10673235 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC57901DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 23062-17-1
Summenformel C5H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 127.099
InChI-Schlüssel IARMCEYEYXXEOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyloxazole-4-carboxylic acid, 2-methyl-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 2-methyl, 4-carboxy-2-methyl-1,3-oxazole, 2-methyloxa, oxazole-4-carboxylic acid, 2-methyl, 2-methyloxazol-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylicacid, 2-methyl, 2-methyl-3h-isoxazole-4-carboxylic acid, 2-methyl-4-oxazolecarboxylic acid
PubChem CID 539404
IUPAC-Name 2-Methyl-1,3-Oxazol-4-Carbonsäure
SMILES CC1=NC(=CO1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-methyl-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 127.1
Reinheit (%) 97%