Learn More
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10603595
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10603595 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10006924 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10603595
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC05709DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 76632-23-0
Summenformel C5H7NOS
Molekulargewicht (g/mol) 129.177
InChI-Schlüssel KRCIFTBSQKDYMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methanol, 2-methylthiazol-4-yl methanol, 4-hydroxymethyl-2-methylthiazole, 4-thiazolemethanol, 2-methyl, 2-methyl-thiazol-4-yl-methanol, 2-methyl-4-thiazolemethanol, 4-thiazolemethanol,2-methyl, 2-methyl-4-thiazolyl methanol, 4-hydroxymethyl-2-methyl thiazole
PubChem CID 10582809
IUPAC-Name (2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol
SMILES CC1=NC(=CS1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)methanol
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 129.18
Reinheit (%) 97%