Learn More
2-Methyl-1,3-Thiazol-4-Carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-1, 3-thiazole-4-carbaldehyde |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 4-formyl-2-methylthiazole, 2-methylthiazole-4-carbaldehyde, 2-methylthiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde, 2-methyl, 2-methyl-4-thiazolecarboxaldehyde, 2-methyl-4-formylthiazole, 2-methyl-4-fomylthiazole, 4-formyl-2-methyl-1,3-thiazole, 4-thiazolecarboxaldehyde,2-methyl, 2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde |
| Formelmasse | 127.17 |
| Reinheit (%) | 97% |