Learn More
2-Methyl-1,3-Thiazol-4-Carbothioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10275424
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10275424 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10213432 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10275424 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB02802DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 174223-29-1
Summenformel C5H6N2S2
Molekulargewicht (g/mol) 158.237
MDL-Nummer MFCD00052167
InChI-Schlüssel DIOPPULTIGEDCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthiazole-4-carbothioamide, amino 2-methyl 1,3-thiazol-4-yl methane-1-thione, maybridge4_004334, 2-methylthiazole-4-thiocarboxamide, 4-thiazolecarbothioamide,2-methyl, 4-thiazolecarbothioamide, 2-methyl, 2-methylthiazole-4-carbothioic acid amide, 4-thiazolecarbothioamide, 2-methyl-9ci
PubChem CID 2744365
IUPAC-Name 2-Methyl-1,3-thiazol-4-carbothioamid
SMILES CC1=NC(=CS1)C(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1, 3-thiazole-4-carbothioamide
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 158.25
Reinheit (%) 97%