Learn More
2-Methyl-1,3-thiazol-4-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10394702
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10394702 250 mg 250 Milligramm
10572662 1 g -
10321665 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10394702 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC05701CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 35272-15-2
Summenformel C5H5NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 143.16
MDL-Nummer MFCD03407332
InChI-Schlüssel ZHDRDZMTEOIWSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthiazole-4-carboxylic acid, 2-methyl-4-thiazolecarboxylic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-methyl-4-thiazolecarboxylicacid, 2-methyl-thiazole4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-methyl, 2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylicacid
PubChem CID 284728
IUPAC-Name 2-Dimethyl-1,3-Thiazol-4-Carbonsäure
SMILES CC1=NC(=CS1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 143.17
Reinheit (%) 97%