Learn More
2-Methyl-1,4-butandiol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-1,4-butanediol |
| CAS | 2938-98-9 |
| Summenformel | C5H12O2 |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H12O2/c1-5(4-7)2-3-6/h5-7H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | C(CCO)(CO)C |
| IUPAC-Name | 2-Methylbutan-1,4-diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 104.15 |
| Formelmasse | 104.0837 |