Learn More
2-Methyl-1,4-dioxecan-5,10-dion, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-1,4-dioxecane-5,10-dione |
| CAS | 93777-90-3 |
| Summenformel | C9H14O4 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H14O4/c1-7-6-12-8(10)4-2-3-5-9(11)13-7/h7H,2-6H2,1H3 |
| SMILES | CC(OC(CCCC1)=O)COC1=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 186.21 |