Learn More
2-Methyl-1,5-diphenyl-1H-pyrrol-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10691693
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10691693 10 g -
10009561 1 g 1 Gramm
10187814 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10691693 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SP00294EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 109812-64-8
Summenformel C18H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 277.323
MDL-Nummer MFCD01567220
InChI-Schlüssel DWIYTBRYOQDHTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1,5-diphenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 1,5-diphenyl-2-methylpyrrole-3-carboxylic acid, 2-methyl-1,5-diphenyl-3-pyrrolecarboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2-methyl-1,5-diphenyl, maybridge1_008589, acmc-20mclm, 2-methyl-1,5-diphenyl-pyrrole-3-carboxylic acid
PubChem CID 2735512
IUPAC-Name 2-Methyl-1,5-diphenylpyrrol-3-carbonsäure
SMILES CC1=C(C=C(N1C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1, 5-diphenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 277.32
Reinheit (%) 97%