Learn More
2-Methyl-1,5-diphenyl-1H-pyrrol-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-1, 5-diphenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 277.32 |
| Reinheit (%) | 97% |