Learn More
2-Methyl-1-Buten, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352229
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11352229 5 g 5 Gramm
11362229 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352229 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27230.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 563-46-2 | C5H10 | 70.14 g/mol
2-Methyl-1-butene is used as a solvent in organic synthesis. It is also used in the preparation of pinacolone, flavor enhancer, spice, crop protectants and tertiary amyl phenol. Further, it serves as a photosensitive material and concrete dispersant. In addition to this, it is used as a fuel and fuel additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methyl-1-buten wird als Lösungsmittel in der organischen Synthese verwendet. Dient auch zur Herstellung von Pinacolon, Geschmacksverstärkern, Gewürzen, Pflanzenschutzmitteln und tert-Amylphenol. Wird als lichtempfindliches Material und als Dispergiermittel für Beton eingesetzt. Auch als Kraftstoff und Kraftstoffzusatz verwendbar.
Löslichkeit
Löslich in Ether, Ethanol und Benzol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 563-46-2
Summenformel C5H10
Molekulargewicht (g/mol) 70.14
MDL-Nummer MFCD00009333
InChI-Schlüssel MHNNAWXXUZQSNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-butene, 2-methylbutene, 1-butene, 2-methyl, 1-isoamylene, 2-methylbutene-1, butene, 2-methyl, gamma-isoamylene, .gamma.-isoamylene, unii-33c9y0i55h, c2h5c ch3 =ch2
PubChem CID 11240
ChEBI CHEBI:77915
IUPAC-Name 2-Methylbut-1-en
SMILES CCC(C)=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1-butene
Schmelzpunkt -137°C
Dichte 0.651
Siedepunkt 31°C to 32°C
Flammpunkt −48°C (−54°F)
Brechungsindex 1.374
Menge 5 g
UN-Nummer UN2459
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether,ethanol and benzene. Insoluble in water.
Formelmasse 70.13
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.