Learn More
2-Methyl-1-[N-methyl-N-(3,3-diphenylpropyl)amino]propan-2-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 17953026
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17953026 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17953026 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3441.080100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Methyl-1-[N-methyl-N-(3,3-diphenylpropyl)amino]propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-2-methyl-2-propanol
CAS 100442-33-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-2-methyl-2-propanol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C20 H27 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
InChI-Formel InChI=1S/C20H27NO/c1-20(2,22)16-21(3)15-14-19(17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-13,19,22H,14-16H2,1-3H3
SMILES CN(CCC(c1ccccc1)c2ccccc2)CC(C)(C)O
IUPAC-Name 1-[3,3-Diphenylpropyl(methyl)amino]-2-methylpropan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 297.43
Menge 100 mg
Formelmasse 297,2093 g/mol