Learn More
2-Methyl-1-propanol, ≥99.0 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15623630
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15623630
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 320048500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥99,0 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-83-1
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.123
MDL-Nummer MFCD00004740
InChI-Schlüssel ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Isobutylalkohol, 1-Hydroxymethylpropan, Iso-Butylalkohol, 2-Methylpropylalkohol, i-Butylalkohol, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
PubChem CID 6560
ChEBI CHEBI:46645
IUPAC-Name 2-Methylpropan-1-ol
SMILES CC(C)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1-Propanol
Schmelzpunkt -108 °C
Dichte 0.803 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 108 °C
Flammpunkt 28 °C (82.4 °F)
Zündpunkt 801 °F
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH2OH
Menge 500 ml
UN-Nummer UN1212
Beilstein 1730878
Dampfdichte 2.55 (vs. Luft)
Formelmasse 74.12 mol
Dampfdruck 8 mmHg (20 °C), 8.8 mmHg (0 °C)
Reinheit (%) ≥ 99.0 %
Güte ACS-Reagenz