Få mere at vide
2-Methyl-1-Propanol, 99.5 %, Honeywell™
Produktkode 15695800 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Förpackningsstorlek
1 Liter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15695800
missing translation for 'mfr': Honeywell Research Chemicals 5381321L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
0.995
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1-propanol
CAS 78-83-1
Schmelzpunkt -108 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.803 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 108 °C
Flammpunkt 28 °C (82.4 °F)
Zündpunkt 801 °F
Geruch Merkmal
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H10O
Strukturformel (CH3)2CHCH2OH
MDL-Nummer MFCD00004740
Menge 1 l
UN-Nummer UN1212
Beilstein 1730878
Synonym Isobutylalkohol, 1-Hydroxymethylpropan, Iso-Butylalkohol, 2-Methylpropylalkohol, i-Butylalkohol, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
Löslichkeitsinformationen 70 g/l bei 20 °C
InChI-Schlüssel ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CO
IUPAC-Name 2-Methylpropan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 74.123
PubChem CID 6560
Dampfdichte 2.55 (vs. Luft)
ChEBI CHEBI:46645
Formelmasse 74.12 mol
Dampfdruck 8.8 mmHg (0 °C), 8 mmHg (20 °C)
Reinheit (%) 0.995
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.