Learn More
2-Methyl-1-Propanol (Isobutylalkohol), TRC
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Isobutanol |
| Menge | 250 mL |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3 |
| Formelmasse | 74.0732 |