Learn More
2-Methyl-1-pyrrolin, TRC
Artikelnummer. 30475555
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30475555 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30475555 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3051651G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1-pyrroline
CAS 872-32-2
Summenformel C5H9N
Menge 1 g
Synonym 3,4-Dihydro-5-methyl-2H-pyrrole, 2-Methyl-1-pyrroline, 2-Methyl-delta1-pyrroline, 4,5-Dihydro-2-methyl-3H-pyrrole, 5-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole
InChI-Formel InChI=1S/C5H9N/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H2,1H3
SMILES CC1=NCCC1
IUPAC-Name 5-Methyl-3,4-Dihydro-2H-Pyrrol
Molekulargewicht (g/mol) 83.13
Formelmasse 83.0735