Learn More
2-Methyl-2-(4-methylphenyl)-morpholin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494650
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494650 250 mg 250 Milligramm
11404660 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494650 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50732.MD
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 902836-81-1 | C12H17NO | 191.274 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 902836-81-1
Summenformel C12H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 191.274
MDL-Nummer MFCD08060961
InChI-Schlüssel NQYMBSUCKZVKFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2-p-tolyl morpholine, 2-methyl-2-4-methylphenyl morpholine, 2-methyl-2-p-tolylmorpholine, 2-methyl-2-p-tolyl-morpholine, 2-4-methylphenyl-2-methylmorpholine, morpholine, 2-methyl-2-4-methylphenyl
PubChem CID 24208807
IUPAC-Name 2-Methyl-2-(4-Methylphenyl)Morpholin
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2(CNCCO2)C
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-2-(4-methylphenyl)morpholine
Schmelzpunkt 49°C to 51°C
Menge 250 mg
Formelmasse 191.28
Reinheit (%) 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.