Learn More
(+/-)-2-Methyl-2,4-Pentandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342056
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11342056 100 mL 100 Milliliter
11352056 500 mL 500 Milliliter
11362056 2500 mL 2.50 Liter
3 options
Artikelnummer. 11342056
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L03187.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 107-41-5 | C6H14O2 | 118.176 g/mol
(±)-2-Methyl-2,4-pentanediol is used to control the flow properties of industrial products such as paints, coatings, cleansers, solvents, and hydraulic fluids. It acts as a thickening agent in cosmetic products. It serves as a coupling agent and an additive to hydraulic fluids, inks and cement. It is also employed as a blood volume expander. Further, it is used as a solvent for cleaning and colorant products. In addition to this, it is used in laboratory studies as a precipitant and cryoprotectant in protein crystallography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(^+)-2 -Methyl-2,4-Pentandiol wird zur Steuerung der Fließeigenschaften von Industrieprodukten wie Farben, Beschichtungen, Reinigern, Lösungsmitteln und Hydraulikflüssigkeiten verwendet. Es dient als Verdickungsmittel in kosmetischen Produkten. Es dient als Verbindungsmittel und Additiv zu Hydraulikflüssigkeiten, Druckfarben und Zement. Es wird auch als Blutvolumenexpander eingesetzt. Darüber hinaus wird es als Lösungsmittel für Reinigungs- und Farbstoffe verwendet. Es wird auch in Laborstudien als Fällungsmittel und Kryoprotektant in der Proteinkristallographie verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Ether, Fettsäuren und niederen aliphatischen Kohlenwasserstoffen. Leicht mischbar mit Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-41-5
Summenformel C6H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 118.176
MDL-Nummer MFCD00004547
InChI-Schlüssel SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexylene glycol, 2-methyl-2,4-pentanediol, pinakon, 2,4-dihydroxy-2-methylpentane, 2,4-pentanediol, 2-methyl, diolane, isol, 4-methyl-2,4-pentanediol, 1,1,3-trimethyltrimethylenediol, 2-methyl pentane-2,4-diol
PubChem CID 7870
ChEBI CHEBI:62995
IUPAC-Name 2-Methylpentan-2,4-diol
SMILES CC(CC(C)(C)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-2-Methyl-2,4-pentanediol
Schmelzpunkt -40°C
Dichte 0.922
Siedepunkt 197°C
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Geruch Schwach
Brechungsindex 1.427
Menge 100 mL
Beilstein 1098298
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,4710
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohol,ether,fatty acids and lower aliphatic hydrocarbons. Slightly miscible with carbon tetrachloride.
Formelmasse 118.18
Reinheit (%) 98%