Learn More
2-Methyl-2,4-pentandiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3736952 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10071790 1 L Glasflasche 1 Liter
10772314 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10003083 25 L Metalltrommel 25 Liter
3 options
Artikelnummer. 10071790
Marke: Thermo Scientific Acros 150340010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 107-41-5 | C6H14O2 | 118.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-41-5
Summenformel C6H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 118.18
MDL-Nummer MFCD00004547
InChI-Schlüssel SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexylene glycol, 2-methyl-2,4-pentanediol, pinakon, 2,4-dihydroxy-2-methylpentane, 2,4-pentanediol, 2-methyl, diolane, isol, 4-methyl-2,4-pentanediol, 1,1,3-trimethyltrimethylenediol, 2-methyl pentane-2,4-diol
PubChem CID 7870
ChEBI CHEBI:62995
IUPAC-Name 2-Methylpentan-2,4-diol
SMILES CC(CC(C)(C)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-2, 4-pentanediol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -40.0°C
Dichte 0.9220g/mL
Siedepunkt 197.0°C
Flammpunkt 93°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(OH)CH2C(CH3)2OH
Brechungsindex 1.4260 to 1.4280
Menge 1 L
Beilstein 01, 486
Fieser 01,693
Merck Index 15, 4746
Relative Dichte 0.922
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and lower aliphathic,hydrocarbons
Viskosität 36 mPa.s (20°C)
Formelmasse 118.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Leicht viskose Flüssigkeit
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methyl-2,4-pentanediol
Avvertenza
  • Achtung
Categoria di pericolo
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.