Learn More
2-Methyl-2,4-Pentanediol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10657192 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10657192 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10657192 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 219450500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.20 €
    23.65 € / 50 Gramm
    Sparen 3.55 €
    13% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-2, 4-pentanediol
CAS 107-41-5
Schmelzpunkt -40.0°C
Dichte 0.9220g/mL
Siedepunkt 197.0°C
Flammpunkt 93°C
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H14O2
Strukturformel CH3CH(OH)CH2C(CH3)2OH
Brechungsindex 1.4260 to 1.4280
Menge 50 g
Beilstein 01,486
Fieser 01,693
Merck Index 15,4746
Relative Dichte 0.922
Synonym hexylene glycol, 2-methyl-2,4-pentanediol, pinakon, 2,4-dihydroxy-2-methylpentane, 2,4-pentanediol, 2-methyl, diolane, isol, 4-methyl-2,4-pentanediol, 1,1,3-trimethyltrimethylenediol, 2-methyl pentane-2,4-diol
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and lower aliphathic,hydrocarbons
InChI-Schlüssel SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(CC(C)(C)O)O
IUPAC-Name 2-Methylpentan-2,4-diol
Molekulargewicht (g/mol) 118.18
PubChem CID 7870
ChEBI CHEBI:62995
Viskosität 36 mPa.s (20°C)
Formelmasse 118.18
Reinheit (%) 99+%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-2,4-pentanediol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyl-2,4-pentanediol