Learn More
2-Methyl-2-Butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Methyl-2-butanol is used as a solvent in flavors, pharmaceuticals, corrosion inhibitors, resins, gums, coating materials and in organic synthesis. It acts as a frothing agent (ore flotation), surfactant (petroleum recovery) and stabilizing agent. Further, it is used in processing aids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Methyl-2-Butanol wird als Lösungsmittel in Aromen, Pharmazeutika, Korrosionshemmern, Harzen, Gummis, Beschichtungsmaterialien und in der organischen Synthese verwendet. Es wirkt als Frostschutzmittel (Erzflotation), Tensid (Erdölgewinnung) und Stabilisierungsmittel. Darüber hinaus wird es in Verarbeitungshilfsmitteln verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Ether, Benzol, Chloroform, Glycerin, Ölen und Aceton.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-2-butanol |
| Schmelzpunkt | -12°C |
| Dichte | 0.805 g/mL |
| Siedepunkt | 101°C to 103°C |
| Flammpunkt | 20°C (68°F) |
| Prozentgehaltsbereich | 0.98 |
| Brechungsindex | 1.405 |
| Menge | 500 mL |
| UN-Nummer | UN1105 |
| Beilstein | 1361351 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Methyl-2-butanol
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-Methyl-2-butanol