Learn More
2-Methyl-2-Butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3172645
Change view
Click to view available options
Menge:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Packungsgröße:
10 Liter
2500 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11433857 500 mL 500 Milliliter
11443857 2500 mL 2500 Milliliter
11339589 10,000 mL 10 Liter
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11433857
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18304.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 75-85-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
2-Methyl-2-butanol is used as a solvent in flavors, pharmaceuticals, corrosion inhibitors, resins, gums, coating materials and in organic synthesis. It acts as a frothing agent (ore flotation), surfactant (petroleum recovery) and stabilizing agent. Further, it is used in processing aids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methyl-2-Butanol wird als Lösungsmittel in Aromen, Pharmazeutika, Korrosionshemmern, Harzen, Gummis, Beschichtungsmaterialien und in der organischen Synthese verwendet. Es wirkt als Frostschutzmittel (Erzflotation), Tensid (Erdölgewinnung) und Stabilisierungsmittel. Darüber hinaus wird es in Verarbeitungshilfsmitteln verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Ether, Benzol, Chloroform, Glycerin, Ölen und Aceton.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-85-4
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00004478
InChI-Schlüssel MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2-butanol, tert-amyl alcohol, amylene hydrate, tert-pentyl alcohol, tert-pentanol, t-amyl alcohol, 2-butanol, 2-methyl, dimethylethylcarbinol, ethyldimethylcarbinol, tert-isoamyl alcohol
PubChem CID 6405
IUPAC-Name 2-Methylbutan-2-ol
SMILES CCC(C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-2-butanol
Schmelzpunkt -12°C
Dichte 0.805 g/mL
Siedepunkt 101°C to 103°C
Flammpunkt 20°C (68°F)
Prozentgehaltsbereich 0.98
Brechungsindex 1.405
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1105
Beilstein 1361351
Merck Index 14,7140
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,ether,benzene,chloroform,glycerol,oils and acetone.
Formelmasse 88.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-2-butanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Methyl-2-butanol