Learn More
2-Methyl-2-buten, 2 M Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10051164 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Unit Size:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10051164 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10051164 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 426391000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.50 €
    66.70 € / 100 Milliliter
    Sparen 4.80 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-2-butene
Namenshinweis 2M solution in THF
CAS 513-35-9, 109-99-9
CAS Min. % 16.8, 82.36
CAS Max. % 17.64, 83.2
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8350g/mL
Flammpunkt −46°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C5H10
Strukturformel CH3CH=C(CH3)2
MDL-Nummer MFCD00009276
Menge 100 mL
Merck Index 15, 601
Relative Dichte 0.835
Synonym 2-methyl-2-butene, 2-butene, 2-methyl, trimethylethylene, amylene, n-amylene, 3-methyl-2-butene, ethylene, trimethyl, beta-isoamylene, 1,1,2-trimethylethylene, 2-methylbutene-2
InChI-Schlüssel BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC=C(C)C
IUPAC-Name 2-methylbut-2-ene
Molekulargewicht (g/mol) 70.14
PubChem CID 10553
ChEBI CHEBI:77916
Formelmasse 70.13
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Methyl-2-butene, 2.0M solution in THF
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.