Learn More
2-Methyl-2-buten, Technische Qualität 90%, TRC
Artikelnummer. 30481365
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30481365 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30481365 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2949751G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-methyl-2-butene
CAS 513-35-9
Summenformel C5H10
Menge 1 g
Synonym 2-Butene, 2-methyl-, 2-Methyl-2-butene, 1,1,2-Trimethylethylene, 2-Methyl-2-butylene, 3-Methyl-2-butene, Amylene, NSC 74118, Trimethylethene, Trimethylethylene, β-Isoamylene
InChI-Formel InChI=1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4H,1-3H3
SMILES CC=C(C)C
IUPAC-Name 2-Methylbut-2-en
Molekulargewicht (g/mol) 70.13
Formelmasse 70.0783