Learn More
2-Methyl-2-buten, Technische Qualität 90%, TRC
Artikelnummer. 30483909
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30483909 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30483909 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM29497550G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-methyl-2-butene
CAS 513-35-9
Summenformel C5H10
Menge 50 g
Synonym 2-Butene, 2-methyl-, 2-Methyl-2-butene, 1,1,2-Trimethylethylene, 2-Methyl-2-butylene, 3-Methyl-2-butene, Amylene, NSC 74118, Trimethylethene, Trimethylethylene, β-Isoamylene
InChI-Formel InChI=1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4H,1-3H3
SMILES CC=C(C)C
IUPAC-Name 2-Methylbut-2-en
Molekulargewicht (g/mol) 70.13
Formelmasse 70.0783