Learn More
2-Methyl-2-cyclopentenon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-2-cyclopentenone |
| CAS | 1120-73-6 |
| Summenformel | C6H8O |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-Methyl-2-cyclopentene-1-one |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H8O/c1-5-3-2-4-6(5)7/h3H,2,4H2,1H3 |
| SMILES | CC1=CCCC1=O |
| IUPAC-Name | 2-Methylcyclopent-2-en-1-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 96.13 |
| Formelmasse | 96.0575 |