Learn More
2-Methyl-2-oxazolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470468
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11470468 100 g 100 Gramm
11460468 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470468 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24612.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.12 €
    80.65 € / 100 Gramm
    Sparen 17.47 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1120-64-5 | C4H7NO | 85.11 g/mol
2-Methyl-2-oxazoline is used in cationic polymerization of a series of linear 2-alkyl-2-oxazolines under microwave irradiation. It undergoes polymerization with 2-butyl-2-oxazoline to form poly(2-oxazoline) block copolymer. It undergoes cationic ring-opening polymerization with 2-(dec-9-enyl)-2-oxazoline to yield copoly(2-oxazoline)s. It react with N'-phenyl-benzohydrazonoyl chloride to get 4-(2-hydroxyethyl)-5-methyl-1,3-diphenyl-1,2,4-triazol-4-ium chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methyl-2-oxazolin wird bei der kationischen Polymerisation einer Reihe linearer 2-Alkyl-2-oxazoline unter Mikrowellenbestrahlung verwendet. Es wird mit 2-Butyl-2-oxazolin polymerisiert, um Poly(2-oxazolin)-Blockcopolymer zu bilden. Es durchläuft eine kationische ringöffnende Polymerisation mit 2-(dec-9-enyl)-2-oxazolin, um Copoly(2-oxazolin)s zu erzeugen. Es reagiert mit N′-Phenylbenzohydrazonoylchlorid, um 4-(2-Hydroxyethyl)-5-methyl-1,3-diphenyl-1,2,4-triazol-4-iumchlorid zu erhalten.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (7051 mg/l bei 25 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1120-64-5
Summenformel C4H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 85.11
MDL-Nummer MFCD00005298
InChI-Schlüssel GUXJXWKCUUWCLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2-oxazoline, 2-methyloxazoline, 2-methyl-4,5-dihydrooxazole, oxazole, 4,5-dihydro-2-methyl, 2-methyl-2-oxazolin, 2-methyl-1,3-oxazoline, 2-oxazoline, 2-methyl, 4,5-dihydro-2-methyl-1,3-oxazole, poly 2-methyl-2-oxazoline, methyl oxazoline
PubChem CID 70713
ChEBI CHEBI:53614
IUPAC-Name 2-Methyl-4,5-Dihydro-1,3-Oxazol
SMILES CC1=NCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-2-oxazoline
Dichte 1.01
Siedepunkt 109°C to 111°C
Flammpunkt 20°C (68°F)
Brechungsindex 1.434
Menge 100 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 104227
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (7051mg/L at 25°C).
Formelmasse 85.11
Reinheit (%) 99%