Learn More
2-Methyl-2-oxazolin 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-166382 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10427190 100 g Glasflasche 100 Gramm
10437190 500 g Glasflasche 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10427190
Marke: Thermo Scientific Acros 159971000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1120-64-5 | C4H7NO | 85.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1120-64-5
Summenformel C4H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 85.11
MDL-Nummer MFCD00005298
InChI-Schlüssel GUXJXWKCUUWCLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2-oxazoline, 2-methyloxazoline, 2-methyl-4,5-dihydrooxazole, oxazole, 4,5-dihydro-2-methyl, 2-methyl-2-oxazolin, 2-methyl-1,3-oxazoline, 2-oxazoline, 2-methyl, 4,5-dihydro-2-methyl-1,3-oxazole, poly 2-methyl-2-oxazoline, methyl oxazoline
PubChem CID 70713
ChEBI CHEBI:53614
IUPAC-Name 2-Methyl-4,5-Dihydro-1,3-Oxazol
SMILES CC1=NCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-2-oxazoline
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0000g/mL
Siedepunkt 109.4°C to 110.4°C
Flammpunkt 20°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4330 to 1.4350
Menge 100 g
Beilstein 27, 13
Relative Dichte 1
Formelmasse 85.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-2-oxazoline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.