Learn More
2-Methyl-2-Pentensäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023236
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11467917
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16587.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3142-72-1 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3142-72-1
Summenformel C6H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.144
MDL-Nummer MFCD00002655
InChI-Schlüssel JJYWRQLLQAKNAD-SNAWJCMRSA-N
Synonym 2-methyl-2-pentenoic acid, trans-2-methyl-2-pentenoic acid, e-2-methylpent-2-enoic acid, e-2-methyl-2-pentenoic acid, 2-pentenoic acid, 2-methyl, 2-pentenoic acid, 2-methyl-, e, e-2-methylpent-2-en-1-oic acid, s-2-methylpentenoic acid, 2e-2-methylpent-2-enoic acid, 2-methylpent-2-en-1-oic acid
PubChem CID 5365909
IUPAC-Name (E)-2-Methylpent-2-ensäure
SMILES CCC=C(C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-2-pentenoic acid
Dichte 0.978
Siedepunkt 120°C (20 mmHg)
Flammpunkt 107°C (225°F)
Geruch Characteristic
Menge 10 g
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 114.15
Reinheit (%) 99%