Learn More
2-Methyl-2-phenylsuccinimid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427927
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15427927 1 g 1 Gramm
15437927 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427927 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51038.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1497-17-2 | C11H11NO2 | 189.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1497-17-2
Summenformel C11H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 189.21
MDL-Nummer MFCD00005496
InChI-Schlüssel UDESUGJZUFALAM-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-methyl-2-phenylsuccinimide, n-desmethylmethsuximide, normesuximide, a-methyl-a-phenylsuccinimide, n-demethylmethsuximide, 2,5-pyrrolidinedione, 3-methyl-3-phenyl, alpha-methyl-alpha-phenylsuccinimide, 3-methyl-3-phenyl-2,5-pyrrolidinedione, .alpha.-methyl-.alpha.-phenylsuccinimide, normethsuximide
PubChem CID 92154
IUPAC-Name 3-Methyl-3-Phenylpyrrolidin-2,5-Dion
SMILES CC1(CC(=O)NC1=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-2-phenylsuccinimide
Menge 1 g
Formelmasse 189.21
Reinheit (%) 99%