Learn More
2-Methyl-2 -propen-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-2-propen-1-ol |
| Dichte | 0.857 |
| Siedepunkt | 113°C to 115°C |
| Flammpunkt | 32°C (90°F) |
| Strukturformel | CH2=C(CH3)CH2OH |
| Brechungsindex | 1.426 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2614 |
| Beilstein | 969226 |
| Synonym | methallyl alcohol, 2-methyl-2-propen-1-ol, 2-methylallyl alcohol, isopropenyl carbinol, 2-propen-1-ol, 2-methyl, beta-methallyl alcohol, methacryl alcohol, 3-hydroxy-2-methylpropene, beta-methylallyl alcohol, 2-methyl-2-propene-1-ol |
| Mehr anzeigen |