Learn More
2-Methyl-2 -propen-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496968
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15496968 1 g 1 Gramm
15406978 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15496968
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H60502.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 513-42-8
Summenformel C4H8O
MDL-Nummer MFCD00004737
InChI-Schlüssel BYDRTKVGBRTTIT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10557
IUPAC-Name 2-Methylprop-2-en-1-ol
SMILES CC(=C)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-2-propen-1-ol
Dichte 0.857
Siedepunkt 113°C to 115°C
Flammpunkt 32°C (90°F)
Strukturformel CH2=C(CH3)CH2OH
Brechungsindex 1.426
Menge 1 g
UN-Nummer UN2614
Beilstein 969226
Synonym methallyl alcohol, 2-methyl-2-propen-1-ol, 2-methylallyl alcohol, isopropenyl carbinol, 2-propen-1-ol, 2-methyl, beta-methallyl alcohol, methacryl alcohol, 3-hydroxy-2-methylpropene, beta-methylallyl alcohol, 2-methyl-2-propene-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 72.107
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) 98%