Learn More
2-Methyl-2-thiazolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384554
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11384554 25 g 25 Gramm
11394554 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384554 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01329.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2346-00-1 | C4H7NS | 101.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2346-00-1
Summenformel C4H7NS
Molekulargewicht (g/mol) 101.17
MDL-Nummer MFCD00005314
InChI-Schlüssel JUIQOABNSLTJSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2-thiazoline, 2-methylthiazoline, thiazole, 4,5-dihydro-2-methyl, 2-methyl-4,5-dihydrothiazole, 4,5-dihydro-2-methylthiazole, methyl-2-thiazoline, 2-thiazoline, 2-methyl, unii-8z6ua8v7wn, methyl-2 delta-2 thiazoline, methyl-2 delta-2 thiazoline french
PubChem CID 16867
IUPAC-Name 2-Methyl-4,5-Dihydro-1,3-Thiazol
SMILES CC1=NCCS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-2-thiazoline
Schmelzpunkt -101°C
Siedepunkt 144°C to 145°C
Flammpunkt 37°C (98°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 104274
Formelmasse 101.17
Reinheit (%) 97%