Learn More
2-Methyl-2-Thiopseudoharnstoff-Hämisulfat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10306870 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Unit Size:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10306870 5 g Glasflasche 5 Gramm
10183270 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10511761 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10076003 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10306870 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 127890050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 867-44-7 | C2H6N2S·1/2H2SO4 | 139.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 867-44-7
MDL-Nummer MFCD00013055
InChI-Schlüssel BZZXQZOBAUXLHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-methylisothiourea hemisulfate, 2-methyl-2-thiopseudourea hemisulfate, carbamimidothioic acid, methyl ester, sulfate 2:1, s-methylisothiourea sulfate 2:1, s-methylthiouronium sulfate 2:1, bis 2-methylisothiouronium sulphate, methyl carbamimidothioate sulfate 2:1, methylcarbamimidothioate sulfate 2:1, s-methylisothiourea, sulfate, 2-methyl-2-thiopseudourea sulfate 2:1
PubChem CID 13347
IUPAC-Name Methylcarbamidothioat;schwefelsäure
SMILES CSC(=N)N.CSC(=N)N.OS(=O)(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-2-thiopseudourea hemisulfate
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 240.0°C to 241.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H14N4O4S3
Strukturformel [CH3SC(=NH)NH2]2·1/2H2SO4
Menge 5 g
Molekulargewicht (g/mol) 278.36
Formelmasse 139.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle