Learn More
2-Methyl-2H-Indazol-3-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10692695
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10692695 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10607893 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10687303 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10692695 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC44404DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 34252-54-5
Summenformel C9H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 160.18
MDL-Nummer MFCD00839530
InChI-Schlüssel SMWLSZQHLMZHHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2h-indazole-3-carbaldehyde, 2-methyl-3-formylindazole, 2h-indazole-3-carboxaldehyde,2-methyl
PubChem CID 818117
IUPAC-Name 2-Methylindazol-3-Carbaldehyd
SMILES CN1N=C2C=CC=CC2=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-2H-indazole-3-carbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 160.18
Reinheit (%) 97%