Learn More
2-Methyl-3-(2',3'-dihydroxypropyl)chinoxalin, TRC
Artikelnummer. 30484269
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30484269 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30484269 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM302225250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-3-(2',3'-dihydroxypropyl)quinoxaline
CAS 42015-36-1
Summenformel C12 H14 N2 O2
Menge 250 mg
Synonym 1,2-Propanediol','3-(3-methyl-2-quinoxalinyl)-, 3-(3-Methyl-2-quinoxalinyl)-1,2-propanediol, 2-Methyl-3-(2',3'-dihydroxypropyl)quinoxaline
InChI-Formel InChI=1S/C12H14N2O2/c1-8-12(6-9(16)7-15)14-11-5-3-2-4-10(11)13-8/h2-5,9,15-16H,6-7H2,1H3
SMILES Cc1nc2ccccc2nc1CC(O)CO
IUPAC-Name 3-(3-Methylchinoxalin-2-yl)propan-1,2-diol
Molekulargewicht (g/mol) 218.25
Formelmasse 218.1055