Learn More
2-Methyl-3,5-Dinitrobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491938
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11491938 25 g 25 Gramm
11401948 100 g 100 Gramm
11329589 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491938 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14555.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 28169-46-2 | C8H6N2O6 | 226.14 g/mol
2-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid was used to synthesis heterocyclic derivatives and in the synthesis of isoquinolone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methyl-3,5-Dinitrobenzoesäure wurde zur Synthese heterozyklischer Derivate und zur Synthese von Isoquinolon verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28169-46-2
Summenformel C8H6N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 226.14
MDL-Nummer MFCD00007161
InChI-Schlüssel CDVNZMKTJIBBBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-dinitro-2-methylbenzoic acid, 3,5-dinitro-o-toluic acid, benzoic acid, 2-methyl-3,5-dinitro, 3,5-dinitrotoluic acid, o-toluic acid, 3,5-dinitro, 2-methyl-3,5-dinitro-benzoic acid, 3,5-dinitro-2-methyl-benzoic acid, acmc-1cfeu, o-toluic acid,5-dinitro
PubChem CID 98824
IUPAC-Name 2-Methyl-3,5-dinitrobenzoesäure
SMILES CC1=C(C=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 203°C to 207°C
Menge 25 g
Beilstein 2622906
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 226.15
Reinheit (%) 98%