Learn More
2-Methyl-3-Buten-2-ol 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-160665 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10656172 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10153210 1 L Glasflasche 1 Liter
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10656172
Marke: Thermo Scientific Acros 159672500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 115-18-4 | C5H10O | 86.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115-18-4
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
MDL-Nummer MFCD00004470
InChI-Schlüssel HNVRRHSXBLFLIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-buten-2-ol, 1,1-dimethylallyl alcohol, methylbutenol, 3-buten-2-ol, 2-methyl, 3-hydroxy-3-methyl-1-butene, dimethylvinylcarbinol, dimethylvinylmethanol, vinyldimethylcarbinol, isoprenyl alcohol, 3-methyl-1-buten-3-ol
PubChem CID 8257
IUPAC-Name 2-Methylbut-3-en-2-ol
SMILES CC(C)(C=C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-3-buten-2-ol
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -43.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8200g/mL
Siedepunkt 98.0°C to 99.0°C
Flammpunkt 13°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CHC(CH3)2OH
Brechungsindex 1.4160 to 1.4180
Menge 250 mL
Beilstein 01, 444
Relative Dichte 0.82
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 100g/L (20 c)
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-3-buten-2-ol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.