Learn More
2-Methyl-3-Butyn-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371967
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11371967 2500 mL 2.50 Liter
11351967 100 mL 100 Milliliter
11361967 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11371967 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07593.0F
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 115-19-5 | C5H8O | 84.118 g/mol
2-Methyl-3-butyn-2-ol is used as an intermediate in the manufacture of products for the agrochemical and specialty chemical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methyl-3-Butyn-2-ol wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Produkten für die agrochemische und Spezialchemie-Industrie verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mischbar.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115-19-5
Summenformel C5H8O
Molekulargewicht (g/mol) 84.118
MDL-Nummer MFCD00004467
InChI-Schlüssel CEBKHWWANWSNTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2-methyl, 3-methyl-1-butyn-3-ol, 3-methylbutynol, 2-methyl-2-butynol, ethynyldimethylcarbinol, carbavane, dimethylethynylcarbinol, dimethylethynylmethanol, 1,1-dimethyl-2-propynol
PubChem CID 8258
IUPAC-Name 2-Methylbut-3-in-2-ol
SMILES CC(C)(C#C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-3-butyn-2-ol
Schmelzpunkt 2°C to 3°C
Dichte 0.863
Siedepunkt 103°C to 104°C
Flammpunkt 22°C (72°F)
Brechungsindex 1.421
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN1987
Beilstein 635746
Merck Index 14,6034
Löslichkeitsinformationen Fully miscible.
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 98%