Learn More
2-Methyl-3-furaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10357504
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10357504 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10141364 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10357504 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC55404CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 5612-67-9
Summenformel C6H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 110.112
MDL-Nummer MFCD09702375
InChI-Schlüssel WBFUBNWKSDINIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-furaldehyde, 3-formyl-2-methylfuran, 3-furancarboxaldehyde, 2-methyl, 2-methylfuran-3-aldehyde, 2-methylfuran-3-carboxaldehyde
PubChem CID 12735590
IUPAC-Name 2-Methylfuran-3 -Carbaldehyd
SMILES CC1=C(C=CO1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-3-furaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 110.11
Reinheit (%) 97%