Learn More
2-Methyl-3-furanethiol, ca. .90 %, Rest als oxidierte Verbindung, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10593601 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10593601
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 275390010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 28588-74-1
Summenformel C5H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 114.16
MDL-Nummer MFCD00010280
InChI-Schlüssel RUYNUXHHUVUINQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-furanthiol, 3-furanthiol, 2-methyl, 2-methyl-3-mercaptofuran, 2-methyl-3-furanethiol, 2-methyl-3-furylthiol, 2-methyl-furan-3-thiol, 3-mercapto-2-methylfuran, 2-methyl-3-furylmercaptan, 2-methyl-3-sulfanylfuran, unii-n21rw1n179
PubChem CID 34286
IUPAC-Name 2-methylfuran-3-thiol
SMILES CC1=C(S)C=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-3-furanethiol
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Orange bis Rosa
Dichte 1.1450g/mL
Siedepunkt 57°C to 60°C (44.0 mmHg)
Flammpunkt 37°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5100 to 1.55
Menge 1 g
Relative Dichte 1.145
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formelmasse 114.17
Reinheit (%) ca. 9%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-3-furanethiol, balance oxidized compound
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.