Learn More
2-Methylfuran-3-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11481427
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11481427 5 g 5 Gramm
11491427 25 g 25 Gramm
11401437 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11481427 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B24928.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
CAS: 6947-94-0 | C6H6O3 | 126.111 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6947-94-0
Summenformel C6H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 126.111
MDL-Nummer MFCD00092314
InChI-Schlüssel CFGQZVOVFIZRMN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 244756
IUPAC-Name 2-Methylfuran-3-Carbonsäure
SMILES CC1=C(C=CO1)C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-3-furoic acid
Schmelzpunkt 97°C to 99°C
Menge 5 g
Beilstein 112229
Synonym 2-methyl-3-furoic acid, 2-methyl-3-furancarboxylic acid, 3-furancarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-furan-3-carboxylic acid, 3-furancarboxylic acid,2-methyl, zlchem 1156, acmc-1b2rk, 2-methyl-3furan carboxylic acid, 2-methyl-3-furan carboxylic acid
Formelmasse 126.11
Reinheit (%) 98%