Learn More
2-Methyl-3-nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. p-7077429 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15276038 1 g 1 Gramm
15286038 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15276038
Marke: Thermo Scientific Acros 453690010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 18699-87-1
Summenformel C6H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.13
MDL-Nummer MFCD04114137
InChI-Schlüssel CCFGTKQIRWHYTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-nitro-pyridine, 3-nitro-2-picoline, 3-nitropicoline, 3-nitro-2-methylpyridine, pyridine, 2-methylnitro, pyridine, 2-methyl-3-nitro-9ci, nitropicoline, zlchem 137, acmc-209ep0, pyridine, 2-methyl-3-nitro
PubChem CID 329360
IUPAC-Name 2-Methyl-3-Nitropyridin
SMILES CC1=NC=CC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-3-nitropyridine
Siedepunkt 104.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 83°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 138.13
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-3-nitropyridine, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.