Learn More
2-Methyl-3-Pentanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337945
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11337945
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L08015.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 565-67-3 | C6H14O | 102.177 g/mol
2-Methyl-3-pentanol was used as a volatile marker. It used as a fuel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methyl-3-Pentanol wird als flüchtiger Marker verwendet. Es wird als Treibstoff verwendet.
Löslichkeit
Fusioniert mit Ethanol, Ethylether und Benzol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel, Säuren, Säurechloride und Säureanhydride. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 565-67-3
Summenformel C6H14O
Molekulargewicht (g/mol) 102.177
MDL-Nummer MFCD00004567
InChI-Schlüssel ISTJMQSHILQAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-pentanol, 3-pentanol, 2-methyl, propanol, 1-isopropyl, acmc-20anqw, 4-methyl-3-pentanol, 2-methyl-pentan-3-ol, 4-01-00-01716 beilstein handbook reference, istjmqshilqaec-uhfffaoysa
PubChem CID 11264
IUPAC-Name 2-Methylpentan-3-ol
SMILES CCC(C(C)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-3-pentanol
Dichte 0.83
Siedepunkt 127°C to 129°C
Flammpunkt 46°C (114°F)
Brechungsindex 1.417
Menge 10 g
UN-Nummer UN2282
Beilstein 1718952
Löslichkeitsinformationen Amalgamate with ethanol,ethyl ether,benzene. Insoluble in water
Formelmasse 102.18
Reinheit (%) 99%