Learn More
2-Methyl-3-phenylpropionaldehyde, TRC
Artikelnummer. 30464939
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30464939 100 mg 100 Milligramm
30475269 10 mg 10 Milligramm
30476000 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30464939 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM222933100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5445-77-2
Summenformel C10H12O
Molekulargewicht (g/mol) 148.2
Synonym 2-Methyl-3-phenylpropanal
IUPAC-Name 2-methyl-3-phenylpropanal
SMILES CC(Cc1ccccc1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-3-phenylpropionaldehyde
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O/c1-9(8-11)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,8-9H,7H2,1H3
Formelmasse 148.0888