missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methyl-3-phenylpropionaldehyde, TRC

Artikelnummer. 30476000
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30476000 50 mg 50 Milligramm
30464939 100 mg 100 Milligramm
30475269 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30476000 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM22293350MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 5445-77-2
Summenformel C10H12O
Molekulargewicht (g/mol) 148.2
Synonym 2-Methyl-3-phenylpropanal
IUPAC-Name 2-methyl-3-phenylpropanal
SMILES CC(Cc1ccccc1)C=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Methyl-3-phenylpropionaldehyde
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O/c1-9(8-11)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,8-9H,7H2,1H3
Formelmasse 148.0888
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.