Learn More
2-Methyl-3-tetrahydrofuranthiol (cis- und trans-Gemisch), TRC
Artikelnummer. 30468573
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30468573 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30468573 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3301401G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-3-tetrahydrofuranthiol(cis-and trans-mixture)
CAS 57124-87-5
Summenformel C5H10OS
Menge 1 g
Synonym 1,4-Anhydro-2,5-dideoxy-3-thiopentitol, Tetrahydro-2-methyl-3-furanthiol, 2-Methyl-3-mercaptotetrahydrofuran, 2-Methyltetrahydrofuran-3-thiol
InChI-Formel InChI=1S/C5H10OS/c1-4-5(7)2-3-6-4/h4-5,7H,2-3H2,1H3
SMILES CC1OCCC1S
IUPAC-Name 2-Methyloxolan-3-Thiol
Molekulargewicht (g/mol) 118.2
Formelmasse 118.0452