Learn More
2-Methyl-4-(4-morpholinyl)-benzolamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4228782 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10893021
Marke: Thermo Scientific Acros 432460010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 581-00-0 | C11H16N2O | 192.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 581-00-0
Summenformel C11H16N2O
Molekulargewicht (g/mol) 192.26
MDL-Nummer MFCD10686817
InChI-Schlüssel ZGJUJDQANIYVAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-morpholin-4-yl aniline, 2-methyl-4-morpholinoaniline, 2-methyl-4-4-morpholinyl aniline, 4-p-amino-m-tolyl morpholine, 4-4-morpholinyl-2-methylaniline, 2-methyl4-4-morpholinyl benzenamine, n-4-amino-3-methylphenyl morpholine, 2-methyl-4-4-morpholinyl benzenamine, 2-methyl-4-morpholin-4-yl-phenylamine, benzenamine, 2-methyl-4-4-morpholinyl
PubChem CID 21955000
IUPAC-Name 2-Methyl-4-Morpholin-4-ylanilin
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)N2CCOCC2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-4-(4-morpholinyl)benzenamine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 91°C to 92°C
Farbe Gelb bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 192.26
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-4-(4-morpholinyl)benzenamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.