Learn More
2-Methyl-4,5-dichlor-3-pyridazinon, TRC
Artikelnummer. 30483527
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30483527 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30483527 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM29978010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-4,5-dichloro-3-pyridazinone
CAS 933-76-6
Summenformel C5H4Cl2N2O
Menge 10 g
Synonym 2-Methyl-4,5-dichloro-3(2H)-pyridazinon, 4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one
InChI-Formel InChI=1S/C5H4Cl2N2O/c1-9-5(10)4(7)3(6)2-8-9/h2H,1H3
SMILES O=C1C(Cl)=C(Cl)C=NN1C
IUPAC-Name 4,5-Dichlor-2-methylpyridazin-3(2H)-on
Molekulargewicht (g/mol) 179
Formelmasse 177.97