Learn More
2-Methyl-4,5-dichlor-3-pyridazinon, TRC
Artikelnummer. 30472080
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30472080 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30472080 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2997805G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-4,5-dichloro-3-pyridazinone
CAS 933-76-6
Summenformel C5H4Cl2N2O
Menge 5 g
Synonym 2-Methyl-4,5-dichloro-3(2H)-pyridazinon, 4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one
InChI-Formel InChI=1S/C5H4Cl2N2O/c1-9-5(10)4(7)3(6)2-8-9/h2H,1H3
SMILES O=C1C(Cl)=C(Cl)C=NN1C
IUPAC-Name 4,5-Dichlor-2-methylpyridazin-3(2H)-on
Molekulargewicht (g/mol) 179
Formelmasse 177.97